Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70011-1G OR70011-5G
APOSOR70011-1GEA 323 DKK
APOSOR70011-1G APOSOR70011-5G
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09951956
CAS-nummer: 89942-77-8