7-Bromo-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70006-250MG OR70006-1G OR70006-5G
APOSOR70006-250MGEA 218 DKK
APOSOR70006-250MG APOSOR70006-1G APOSOR70006-5G
7-Bromo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234619
CAS-nummer: 885270-14-4