5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-formylthiophene, 5-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 5-Bromo-3-thenaldehyde
OR70005-1G OR70005-250MG OR70005-5G
APOSOR70005-1GEA 687 DKK
APOSOR70005-1G APOSOR70005-250MG APOSOR70005-5G
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
Molekylvægt: 191.046 g/mol
Kogepunkt: 114…116 °C (17 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09042555
CAS-nummer: 18791-79-2