2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6989-1G OR6989-250MG
APOSOR6989-1GEA 4620 DKK
APOSOR6989-1G APOSOR6989-250MG
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001764
CAS-nummer: 352615-90-8