5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6970-1G OR6970-250MG OR6970-500MG
APOSOR6970-1GEA 2080 DKK
APOSOR6970-1G APOSOR6970-250MG APOSOR6970-500MG
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione
Formel: C₈H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129457
CAS-nummer: 862168-16-9