1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6947-25G OR6947-5G OR6947-1G
APOSOR6947-25GEA 3260 DKK
APOSOR6947-25G APOSOR6947-5G APOSOR6947-1G
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, Technical Grade
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Formel: C₈H₁₅NO₂
Kogepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040749
CAS-nummer: 180-94-9