Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6928-5G OR6928-1G OR6928-25G
APOSOR6928-5GEA 514 DKK
APOSOR6928-5G APOSOR6928-1G APOSOR6928-25G
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₁NO₂
Kogepunkt: 125…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191221
CAS-nummer: 72551-53-2