1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6918-25G OR6918-2G OR6918-5G
APOSOR6918-25GEA 3590 DKK
APOSOR6918-25G APOSOR6918-2G APOSOR6918-5G
1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine
Formel: C₁₃H₂₅N₃
Kogepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075180
CAS-nummer: 827614-52-8