1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N,N-Dipropyl-3-(piperazin-1-yl)propylamine, N,N-Dipropyl-N-[3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]amine
OR6917-1G OR6917-250MG
APOSOR6917-1GEA 578 DKK
APOSOR6917-1G APOSOR6917-250MG
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine
Formel: C₁₃H₂₉N₃
Kogepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075183
CAS-nummer: 827614-51-7