1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6911-1G OR6911-500MG OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA 828 DKK
APOSOR6911-1G APOSOR6911-500MG APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Formel: C₁₂H₂₃N₃
Kogepunkt: 76…78 °C (0,5 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191216
CAS-nummer: 199475-35-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III