1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzyl 4-(piperazin-1-yl)phenyl ether hydrochloride
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 1750 DKK
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Formel: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Smeltepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191210
CAS-nummer: 321132-21-2