1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR6804-1G
OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA
5640
DKK
APOSOR6804-1G
APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Formel:
C₆H₁₁N₃ Flammepunkt: 109 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07772801 CAS-nummer: 384821-19-6 UN nummer: 1760 ADR: 8,III |