Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR6768-1G
OR6768-25G
OR6768-5G
APOSOR6768-1GEA
284
DKK
APOSOR6768-1G
APOSOR6768-25G
APOSOR6768-5G
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Methyl 5-methylhex-2-enoate
Formel:
C₈H₁₄O₂ Kogepunkt: 95…100 °C (26 mm Hg) Flammepunkt: 57 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00137613 CAS-nummer: 68797-67-1 UN nummer: 3272 ADR: 3,III |