Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6765-1G OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA 698 DKK
APOSOR6765-1G APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Formel: C₈H₇Br₂NO₂
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436085
CAS-nummer: 3282-10-8