4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine
OR6759-1G OR6759-250MG
APOSOR6759-1GEA 1160 DKK
APOSOR6759-1G APOSOR6759-250MG
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₅H₂₄N₂O₃S
Smeltepunkt: 150…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368658
CAS-nummer: 857283-66-0