3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 1160 DKK
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Formel: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
Molekylvægt: 275.729 g/mol
Smeltepunkt: 247…251 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772833
CAS-nummer: 857283-67-1