3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 1080 DKK
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 215…217 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426724
CAS-nummer: 72548-79-9