4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6690-1G OR6690-5G
APOSOR6690-1GEA 452 DKK
APOSOR6690-1G APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00027419
CAS-nummer: 41602-56-6