4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6637-1G OR6637-250MG OR6637-5G
APOSOR6637-1GEA 164 DKK
APOSOR6637-1G APOSOR6637-250MG APOSOR6637-5G
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024277
CAS-nummer: 2719-14-4