3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6636-10G OR6636-25G OR6636-5G OR6636-100G
APOSOR6636-10GEA 0 DKK
APOSOR6636-10G APOSOR6636-25G APOSOR6636-5G APOSOR6636-100G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787513
CAS-nummer: 188347-49-1