3-(Chloromethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Thien-3-yl)methyl chloride
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 2770 DKK
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Formel: C₅H₅ClS
Kogepunkt: 74…75 °C (14 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08445657
CAS-nummer: 2746-23-8