(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6595-25G OR6595-5G
APOSOR6595-25GEA 9420 DKK
APOSOR6595-25G APOSOR6595-5G
(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
(1E)-1-Chloroprop-1-ene
Formel: C₃H₅Cl
Kogepunkt: 38…39 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039358
CAS-nummer: 16136-85-9
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,I