trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2E)-3-(4-Cyanophenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Cyanophenyl)acrylic acid
OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 197 DKK
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekylvægt: 173.168 g/mol
Smeltepunkt: 245…248 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016845
CAS-nummer: 16642-94-7