trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3,4-Dimethoxycinnamic acid
OR6575-25G
OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA
251
DKK
APOSOR6575-25G
APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molekylvægt: 208.211 g/mol Smeltepunkt: 177…179 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004387 CAS-nummer: 14737-89-4 EINECS: 219-025-5 |