1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6525T-1G OR6525T-5G
APOSOR6525T-1GEA 2460 DKK
APOSOR6525T-1G APOSOR6525T-5G
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Formel: C₆H₁₀O₅
Smeltepunkt: 185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069698
CAS-nummer: 14168-65-1