6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR64742-1G OR64742-250MG OR64742-5G
APOSOR64742-1GEA 818 DKK
APOSOR64742-1G APOSOR64742-250MG APOSOR64742-5G
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Formel: C₁₄H₆BrClN₂
Molekylvægt: 317.568 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18823120
CAS-nummer: 958452-43-2