15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6474-100MG OR6474-200MG
APOSOR6474-100MGEA 3930 DKK
APOSOR6474-100MG APOSOR6474-200MG
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₂₂H₃₆O₂
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040787
CAS-nummer: 116754-80-4