15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 2780 DKK
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₂₁H₃₃IO₂
Smeltepunkt: 94…95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040778
CAS-nummer: 80479-93-2