Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl (E)-3-isopropylacrylate, Methyl trans-4-methylpent-2-enoate, (E)-Methyl 4-methylpent-2-enoate
OR6465-10G OR6465-50G OR6465-5G
APOSOR6465-10GEA 469 DKK
APOSOR6465-10G APOSOR6465-50G APOSOR6465-5G
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 74…75 °C (46 mm Hg)
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00137612
CAS-nummer: 20515-15-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III