1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6460-100MG OR6460-200MG
APOSOR6460-100MGEA 2100 DKK
APOSOR6460-100MG APOSOR6460-200MG
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₁₄H₂₃IN₂O·2ClH
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040808
CAS-nummer: 89815-43-0