6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-3-nitropicolinonitrile, 6-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
OR6409-1G OR6409-25G OR6409-5G
APOSOR6409-1GEA 164 DKK
APOSOR6409-1G APOSOR6409-25G APOSOR6409-5G
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂ClN₃O₂
Smeltepunkt: 109…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657641
CAS-nummer: 93683-65-9