3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6359-1G OR6359-500MG
APOSOR6359-1GEA 2850 DKK
APOSOR6359-1G APOSOR6359-500MG
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Formel: C₁₀H₁₀BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084884
CAS-nummer: 175276-41-2