3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: hydrochloride, 3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol
OR63047-1G OR63047-250MG
APOSOR63047-1GEA 5230 DKK
APOSOR63047-1G APOSOR63047-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18206286
CAS-nummer: 1379237-95-2