4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR63029-250MG OR63029-1G OR63029-5G
APOSOR63029-250MGEA 436 DKK
APOSOR63029-250MG APOSOR63029-1G APOSOR63029-5G
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molekylvægt: 310.915 g/mol
Smeltepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391620
CAS-nummer: 873387-81-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III