Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl α-cyano-4-(dimethylamino)cinnamate, Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoate
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 1750 DKK
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
Molekylvægt: 244.289 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Massefylde: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026847
CAS-nummer: 1886-52-8