4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6250T-100MG OR6250T-50MG
APOSOR6250T-100MGEA 4970 DKK
APOSOR6250T-100MG APOSOR6250T-50MG
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO₆·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190750
CAS-nummer: 210049-18-6