7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR62035-1G OR62035-25G OR62035-5G
APOSOR62035-1GEA 164 DKK
APOSOR62035-1G APOSOR62035-25G APOSOR62035-5G
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formel: C₆H₅IN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21607515
CAS-nummer: 1770840-43-1