Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR62029-1G OR62029-250MG OR62029-5G
APOSOR62029-1GEA 1290 DKK
APOSOR62029-1G APOSOR62029-250MG APOSOR62029-5G
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Formel: C₇H₉IN₂O₂
Molekylvægt: 280.063 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11054036
CAS-nummer: 82231-59-2