2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR62028-1G OR62028-250MG OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA 371 DKK
APOSOR62028-1G APOSOR62028-250MG APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08558964
CAS-nummer: 6752-13-2