6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-6-chloro-5-methoxypyridine
OR62002-100MG OR62002-1G OR62002-500MG OR62002-250MG
APOSOR62002-100MGEA 0 DKK
APOSOR62002-100MG APOSOR62002-1G APOSOR62002-500MG APOSOR62002-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 188…189 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12828186
CAS-nummer: 915107-39-0