Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6163-1G OR6163-5G
APOSOR6163-1GEA 284 DKK
APOSOR6163-1G APOSOR6163-5G
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Smeltepunkt: 191…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068042
CAS-nummer: 64038-64-8