2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61613-1G OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA 0 DKK
APOSOR61613-1G APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Formel: C₆H₈BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22415287
CAS-nummer: 1396554-44-1