2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61612-1G OR61612-250MG
APOSOR61612-1GEA 6980 DKK
APOSOR61612-1G APOSOR61612-250MG
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Formel: C₆H₆BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22415286
CAS-nummer: 1396554-54-3