(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 11-(Trimethoxysilyl)undecyl bromide, (11-Bromoundecyl)trimethoxysilane, 1-Bromo-11-(trimethoxysilyl)undecane
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 3770 DKK
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formel: C₁₄H₃₁BrO₃Si
Kogepunkt: 158 °C (0,8 mm Hg)
Massefylde: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270978
CAS-nummer: 17947-99-8