5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 6-Bromo-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61523-1G OR61523-250MG
APOSOR61523-1GEA 1490 DKK
APOSOR61523-1G APOSOR61523-250MG
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16657201
CAS-nummer: 219762-28-4