7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61522-100MG OR61522-250MG
APOSOR61522-100MGEA 1430 DKK
APOSOR61522-100MG APOSOR61522-250MG
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190300
CAS-nummer: 1086423-62-2