2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 164 DKK
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Molekylvægt: 312.93 g/mol
Smeltepunkt: 112…116 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11044842
CAS-nummer: 946525-30-0