6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61410-1G OR61410-100MG OR61410-500MG
APOSOR61410-1GEA 3700 DKK
APOSOR61410-1G APOSOR61410-100MG APOSOR61410-500MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Formel: C₇H₆BrN₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22205889
CAS-nummer: 1392102-12-3