2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 6710 DKK
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410665
CAS-nummer: 329794-31-2