5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61366-1G OR61366-500MG
APOSOR61366-1GEA 1590 DKK
APOSOR61366-1G APOSOR61366-500MG
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₈H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 179…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19381743
CAS-nummer: 93609-84-8